Toluene-α-sulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
170490050
170490250
ACRO170490050EA
1340
CZK
ACRO170490050
ACRO170490250
Toluene-α-sulphonyl chloride 98%
Toluene-α-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₇ClO₂S MW: 190.65 Bod varu: 120 °C (10 mmHg) Bod tání: 90…94 °C |
MDL Number:
MFCD00007455 CAS číslo: 1939-99-7 EINECS: 217-717-1 UN: 3261 ADR: 8 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (ex Cl) |