Dibenzyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
160407-10G
160407-50G
SIAL160407-10GEA
1910
CZK
SIAL160407-10G
SIAL160407-50G
Dibenzyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl malonate
Vzorec:
C₁₇H₁₆O₄ Bod varu: 188 °C (1013 hPa) Hustota: 1,137 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004779 CAS číslo: 15014-25-2 EINECS: 239-099-2 |