Tisk…
2-Fenylethylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W285714-100G-K W285714-1KG-K
SIALW285714-100G-KEA 11010 CZK
SIALW285714-100G-K SIALW285714-1KG-K
2-Fenylethylacetát, Sigma-Aldrich®
2-Fenylethylacetát
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 233 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1,0286 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008720
CAS číslo: 103-45-7
EINECS: 203-113-5