2-Fenylethylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
290580-250ML
290580-5ML
SIAL290580-250MLEA
1280
CZK
SIAL290580-250ML
SIAL290580-5ML
2-Fenylethylacetát, Sigma-Aldrich®
2-Fenylethylacetát
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 233 °C (1013 hPa) Bod tání: –31 °C Hustota: 1,0286 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008720 CAS číslo: 103-45-7 EINECS: 203-113-5 |