2-Fenylethylacetát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 103-45-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)2C6H5
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Fruit-like
Melting Point: -31°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 638179
MDL No.: MFCD00008720
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 231…233 °C Bod tání: –31 °C Hustota: 1,029 Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008720 CAS číslo: 103-45-7 EINECS: 203-113-5 |