Tisk…
Benzyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W214019-100G-K W214019-1KG-K
SIALW214019-100G-KEA 0 CZK
SIALW214019-100G-K SIALW214019-1KG-K
Benzyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Benzyl butyrate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Bod varu: 240 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027133
CAS číslo: 103-37-7
EINECS: 203-105-1