Tisk…
Benzyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W214000-10KG-K W214000-1KG-K W214000-5KG-K
SIALW214000-10KG-KEA 0 CZK
SIALW214000-10KG-K SIALW214000-1KG-K SIALW214000-5KG-K
Benzyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Benzyl butyrate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Bod varu: 240 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027133
CAS číslo: 103-37-7
EINECS: 203-105-1