Tisk…
Benzyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
295892-100G 295892-500G
SIAL295892-100GEA 2350 CZK
SIAL295892-100G SIAL295892-500G
Benzyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Benzyl acetoacetate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008785
CAS číslo: 5396-89-4
EINECS: 226-416-4