Tisk…

Fenylacetaldehyd, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Phenyl acetic aldehyde

M-Clarity™ quality level = MQ300

W287407-10KG-K W287407-1KG-K W287407-5KG-K
SIALW287407-10KG-KEA 42050 CZK
SIALW287407-10KG-K SIALW287407-1KG-K SIALW287407-5KG-K
Fenylacetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Fenylacetaldehyd
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…34 °C
Hustota: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006993
CAS číslo: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR