Tisk…
Fenylacetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Phenyl acetic aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
107395-100ML 107395-25ML 107395-500ML
SIAL107395-100MLEA 2330 CZK
SIAL107395-100ML SIAL107395-25ML SIAL107395-500ML
Fenylacetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Fenylacetaldehyd
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…34 °C
Hustota: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006993
CAS číslo: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419