Fenylacetaldehyd 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 95%
CAS No.: 122-78-1
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 385791
Merck Reference: 14,7265
MDL No.: MFCD00006993
Vzorec:
C₈H₈O Bod varu: 194…196 °C Bod tání: 33…34 °C Hustota: 1,075 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006993 CAS číslo: 122-78-1 EINECS: 204-574-5 Merck Index: 14,7265 |