Tisk…
Cyclohexylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cyclohexaneacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
C104507-25G C104507-5G
SIALC104507-25GEA 4120 CZK
SIALC104507-25G SIALC104507-5G
Cyclohexylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylacetic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26…27 °C
Hustota: 0,9985 g/cm³ (22 °C)
MDL Number: MFCD00001518
CAS číslo: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0