Tisk…
3,3-Dimethyloctane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B21520.03 B21520.06
B21520.03EA 1270 CZK
B21520.03 B21520.06
3,3-Dimethyloctane ≥98%
3,3-Dimethyloctane
Purity: 98% CAS No.: 4110-44-5 Molecular Formula: C10H22 Formula Weight: 142.29 Boiling Point: 161° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00048874
Vzorec: C₁₀H₂₂
MW: 142,28 g/mol
Bod varu: 161 °C
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048874
CAS číslo: 4110-44-5
UN: 3295
ADR: 3,III