Tisk…
Pinacol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
221171-100G 221171-500G 221171-5G
SIAL221171-100GEA 4930 CZK
SIAL221171-100G SIAL221171-500G SIAL221171-5G
Pinacol, Sigma-Aldrich®
Pinacol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18
Bod varu: 174
Bod tání: 40…41 °C
Hustota: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 77
MDL Number: MFCD00004462
CAS číslo: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521