Tisk…
Pinacol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 4670 CZK
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinacol 99%
Pinacol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 174 °C
Bod tání: 40…43 °C
Hustota: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004462
CAS číslo: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %