Tisk…

izo-Amylalkohol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol

M-Clarity™ quality level = MQ300

W205702-1KG-K W205702-20KG-K W205702-8KG-K
SIALW205702-1KG-KEA 2280 CZK
SIALW205702-1KG-K SIALW205702-20KG-K SIALW205702-8KG-K
izo-Amylalkohol, Sigma-Aldrich®
izo-Amylalkohol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002934
CAS číslo: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR