3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H30194.09
H30194.18
H30194.09EA
3380
CZK
H30194.09
H30194.18
3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
3,3-Dimethyl-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 624-95-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -60°
Boiling Point: 142-143°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002928
Vzorec:
C₆H₁₄O Bod varu: 142…143 °C Bod tání: –60 °C Hustota: 0,81 Bod vzplanutí: 56 °C (133 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002928 CAS číslo: 624-95-3 EINECS: 210-872-6 UN: 1987 ADR: 3,III |