Tisk…
Tin(II) 2-ethylhexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
S3252-1KG S3252-100G S3252-250G
SIALS3252-1KGEA 5290 CZK
SIALS3252-1KG SIALS3252-100G SIALS3252-250G
Tin(II) 2-ethylhexanoate, Sigma-Aldrich®
Tin(II) 2-ethylhexanoate
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄Sn
MW: 405,12 g/mol
MDL Number: MFCD00002676
CAS číslo: 301-10-0
EINECS: 206-108-6