Tisk…
Tin(II) 2-ethylhexanoate, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
18590.22 18590.36 18590.A3 AB204036.0100
18590.22EA 1550 CZK
18590.22 18590.36 18590.A3 ABCRAB204036.0100
Tin(II) 2-ethylhexanoate, tech.
Tin(II) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-10-0 Molecular Formula: C16H30O4Sn Formula Weight: 405.11 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.251 Refractive Index: 1.4940 Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD00002676
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄Sn
Hustota: 1,251
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002676
CAS číslo: 301-10-0
EINECS: 206-108-6