Tisk…
Calcium-2-ethylhexanoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18266.06 A18266.14 A18266.22
A18266.06EA 1590 CZK
A18266.06 A18266.14 A18266.22
Calcium-2-ethylhexanoate ≥98%
Calcium-2-ethylhexanoate
Purity: 98% CAS No.: 136-51-6 Molecular Formula: C16H30CaO4 Formula Weight: 326.50 Odour: Odourless
Vzorec: C₁₆H₃₀CaO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014001
CAS číslo: 136-51-6
EINECS: 205-249-0