Tisk…
Sodium-2-ethylhexanoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethylcaproic acid sodium salt, Sodium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid sodium salt
B24960.0B B24960.0I B24960.30
B24960.0BEA 3260 CZK
B24960.0B B24960.0I B24960.30
Sodium-2-ethylhexanoate ≥97%
Sodium-2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 19766-89-3 Molecular Formula: C8H15NaO2 Formula Weight: 166.20 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00014007
Vzorec: C₈H₁₅NaO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014007
CAS číslo: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8