Tisk…
Lithium-2-ethylhexanoate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39330.09 39330.18
39330.09EA 2170 CZK
39330.09 39330.18
Lithium-2-ethylhexanoate
Lithium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 15590-62-2 Molecular Formula: C8H15LiO2 Formula Weight: 150.15 Physical Form: Lump MDL No.: MFCD00058702
Vzorec: C₈H₁₅LiO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058702
CAS číslo: 15590-62-2
EINECS: 239-657-5