Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242810-100G-K
W242810-1KG-K
SIALW242810-100G-KEA
5310
CZK
SIALW242810-100G-K
SIALW242810-1KG-K
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isobutyrate
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Bod varu: 112 °C (1013 hPa) Bod tání: –88 °C Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009165 CAS číslo: 97-62-1 EINECS: 202-595-4 UN: 2385 ADR: 3,II Merck Index: 13,03847 |