Tisk…
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
246085-100ML 246085-500ML
SIAL246085-100MLEA 819 CZK
SIAL246085-100ML SIAL246085-500ML
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isobutyrate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: –88 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009165
CAS číslo: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847