Tisk…
Ethyl isobutyrate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
310515000 310510025
ACRO310515000EA 1450 CZK
ACRO310515000 ACRO310510025
Ethyl isobutyrate 99%
Ethyl isobutyrate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 112…113 °C
Bod tání: –88 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009165
CAS číslo: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %