Tisk…
Ethyl 2-bromoisobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ethyl α-bromoisobutyrate, Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-Brom-2-methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
E14403-100G E14403-500G E14403-5G
SIALE14403-100GEA 2530 CZK
SIALE14403-100G SIALE14403-500G SIALE14403-5G
Ethyl 2-bromoisobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl 2-bromoisobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06
Bod varu: 65
Hustota: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000123
CAS číslo: 600-00-0
EINECS: 209-980-6