Tisk…
Ethyl 2-bromoisobutyrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118130050 118135000
ACRO118130050EA 780 CZK
ACRO118130050 ACRO118135000
Ethyl 2-bromoisobutyrate 98%
Ethyl 2-bromoisobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Bod varu: 65 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,329 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
MDL Number: MFCD00000123
CAS číslo: 600-00-0
EINECS: 209-980-6
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)