Tisk…
Itaconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
259926-100G 259926-25G
SIAL259926-100GEA 5440 CZK
SIAL259926-100G SIAL259926-25G
Itaconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Itaconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Bod varu: 239 °C (1013 hPa)
Bod tání: 64…65 °C
MDL Number: MFCD00005530
CAS číslo: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2