Itaconic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
B25216.14
B25216.22
B25216.36
B25216.14EA
1680
CZK
B25216.14
B25216.22
B25216.36
Itaconic anhydride ≥97%
Itaconic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 2170-03-8
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 114-115°/12mm
MDL No.: MFCD00005530
Vzorec:
C₅H₄O₃ Bod varu: 114…115 °C (12 mmHg) Bod tání: 68…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005530 CAS číslo: 2170-03-8 EINECS: 218-518-2 |