Itaconic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
412940250
412941000
ACRO412940250EA
2670
CZK
ACRO412940250
ACRO412941000
Itaconic anhydride 98%
Itaconic anhydride
Vzorec:
C₅H₄O₃ Bod varu: 239 °C (1013 hPa) Bod tání: 66…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005530 CAS číslo: 2170-03-8 EINECS: 218-518-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 70 °C |
Assay | ≥97.5 % |