Itaconic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
I29204-100G
I29204-1KG
SIALI29204-100GEA
673
CZK
SIALI29204-100G
SIALI29204-1KG
Itaconic acid, Sigma-Aldrich®
Itaconic acid
Vzorec:
C₅H₆O₄ MW: 130.1 Bod varu: 381 Bod tání: 162…167 °C Hustota: 1.573 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004260 CAS číslo: 97-65-4 EINECS: 202-599-6 Merck Index: 13,05264 |