3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol ≥96.0% (by GC)
Synonyms:
3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
H0900-25ML
H0900-5ML
TCIAH0900-25MLEA
4990
CZK
TCIAH0900-25ML
TCIAH0900-5ML
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol ≥96.0% (by GC)
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Vzorec:
C₈H₁₇NO₃ MW: 175,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191883 CAS číslo: 58885-58-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |