Tisk…
Itaconic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04812.0100 8.04812.0500
8.04812.0100EA 837 CZK
8.04812.0100 8.04812.0500
Itaconic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Itaconic acid
Vzorec: C₅H₆O₄
MW: 130.1
Bod varu: 381
Bod tání: 162…167 °C
Hustota: 1.573 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004260
CAS číslo: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 167 °C
Molar Mass 130.1 g/mol
Boiling Point 268 °C (decomposition)
Density 1.632 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C