Tisk…
Itaconic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
A15566.0B A15566.0I A15566.30
A15566.0BEA 1740 CZK
A15566.0B A15566.0I A15566.30
Itaconic acid ≥99%
Itaconic acid
Purity: 99% CAS No.: 97-65-4 Molecular Formula: C5H6O4 Formula Weight: 130.10 Melting Point: 165-169° Boiling Point: 268° Merck Reference: 14,5242 MDL No.: MFCD00004260
Vzorec: C₅H₆O₄
MW: 130.1
Bod varu: 268 °C
Bod tání: 165…169 °C
Hustota: 1.630
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004260
CAS číslo: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264