Itaconic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
122810010
122812500
122810051
ACRO122810010EA
1850
CZK
ACRO122810010
ACRO122812500
ACRO122810051
Itaconic acid 99+%
Itaconic acid
Vzorec:
C₅H₆O₄ Bod varu: 381 °C (1013 hPa) Bod tání: 165…168 °C Hustota: 1,57 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004260 CAS číslo: 97-65-4 EINECS: 202-599-6 Merck Index: 13,05264 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 168 °C |
Water | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |