Tisk…
Dimethyl itaconate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
592498-100G 592498-25G
SIAL592498-100GEA 9140 CZK
SIAL592498-100G SIAL592498-25G
Dimethyl itaconate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl itaconate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Bod varu: 208 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38 °C
Hustota: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C)
MDL Number: MFCD00008446
CAS číslo: 617-52-7
EINECS: 210-519-6