Tisk…
Dimethyl itaconate 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
149161000 149165000 149160025
ACRO149161000EA 1390 CZK
ACRO149161000 ACRO149165000 ACRO149160025
Dimethyl itaconate 97% stabilizovaný
Dimethyl itaconate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Bod varu: 208 °C (760 mmHg)
Bod tání: 34…39 °C
Hustota: 1,24 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008446
CAS číslo: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone