Tisk…

Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

P0299-100G P0299-25G
SIALP0299-100GEA 23880 CZK
SIALP0299-100G SIALP0299-25G
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl
Vzorec: C₅H₁₁O₃SNa
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007541
CAS číslo: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR