Tisk…
1-Propanesulphonic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propane-1-sulphonic acid
418340250 418340050
ACRO418340250EA 10260 CZK
ACRO418340250 ACRO418340050
1-Propanesulphonic acid 95%
1-Propanesulphonic acid
Vzorec: C₃H₈O₃S
MW: 124,16 g/mol
Bod varu: 120…121 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041889
CAS číslo: 5284-66-2
EINECS: 226-114-2
UN: 2586
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %