Tisk…
2-Propanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Isopropylsulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
242705-100G 242705-25G 242705-5G
SIAL242705-100GEA 15480 CZK
SIAL242705-100G SIAL242705-25G SIAL242705-5G
2-Propanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Propanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Bod varu: 181 °C (1013 hPa)
Bod tání: –47 °C
Hustota: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
MDL Number: MFCD00007453
CAS číslo: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
UN: 3265
ADR: 8,II