Tisk…
Butyl nitrite, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nitrous acid butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
226637-100G 226637-25G
SIAL226637-100GEA 4540 CZK
SIAL226637-100G SIAL226637-25G
Butyl nitrite, Sigma-Aldrich®
Butyl nitrite
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Bod varu: 75 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
MDL Number: MFCD00002058
CAS číslo: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617