Tisk…

Valeric anhydride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

245933-100ML 245933-500ML
SIAL245933-100MLEA 2360 CZK
SIAL245933-100ML SIAL245933-500ML
Valeric anhydride, Sigma-Aldrich®
Valeric anhydride
Vzorec: C₁₀H₁₈O₃
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: –56 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009477
CAS číslo: 2082-59-9
EINECS: 218-212-9
UN: 3265
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR