1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
108383-100ML
108383-500ML
SIAL108383-100MLEA
815
CZK
SIAL108383-100ML
SIAL108383-500ML
1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Vzorec:
C₇H₁₆O₄ Bod varu: 183 °C (1013 hPa) Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008488 CAS číslo: 102-52-3 EINECS: 203-037-2 UN: 3271 ADR: 3,III |