1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
A11418.0B
A11418.0I
A11418.30
A11418.0BEA
5940
CZK
A11418.0B
A11418.0I
A11418.30
1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Purity: 98+%
CAS No.: 102-52-3
Molecular Formula: C7H16O4
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 1700020
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008488
Vzorec:
C₇H₁₆O₄ MW: 164,2 g/mol Bod varu: 182…183 °C Hustota: 0,997 Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008488 CAS číslo: 102-52-3 EINECS: 203-037-2 UN: 3271 ADR: 3,III |