Tisk…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
148611000 148615000
ACRO148611000EA 1300 CZK
ACRO148611000 ACRO148615000
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Vzorec: C₇H₁₆O₄
Bod varu: 183 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008488
CAS číslo: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 3271
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %