1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
T9889-25ML
T9889-500ML
SIALT9889-25MLEA
1440
CZK
SIALT9889-25ML
SIALT9889-500ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Vzorec:
C₁₁H₂₄O₄ MW: 220.31 Bod varu: 220 Bod tání: –90 °C Hustota: 0.9185 Bod vzplanutí: 87 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009240 CAS číslo: 122-31-6 EINECS: 204-533-1 |