Tisk…
1,1,3,3-Tetraethoxypropane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156730050 156731000 156735000
ACRO156730050EA 688 CZK
ACRO156730050 ACRO156731000 ACRO156735000
1,1,3,3-Tetraethoxypropane 97%
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Vzorec: C₁₁H₂₄O₄
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009240
CAS číslo: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)