1,1,3-Trimethoxypropane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Methoxypropionaldehyde diethyl acetal
B23448.06
B23448.14
B23448.06EA
1340
CZK
B23448.06
B23448.14
1,1,3-Trimethoxypropane ≥98%
1,1,3-Trimethoxypropane
Purity: 98%
CAS No.: 14315-97-0
Molecular Formula: (CH3O)2CHCH2CH2OCH3
Formula Weight: 134.17
Flash Point: 40°(105°F)
Refractive Index: 1.4000
Boiling Point: 45-46°/17mm
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008490
Vzorec:
C₆H₁₄O₃ MW: 134.18 Bod varu: 45…46 °C (17 mmHg) Hustota: 0.942 Bod vzplanutí: 40 °C (105 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008490 CAS číslo: 14315-97-0 UN: 3271 ADR: 3 III |