Tisk…
Dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342602-100G W342602-1KG W342602-SAMPLE
SIALW342602-100GEA 4170 CZK
SIALW342602-100G SIALW342602-1KG SIALW342602-SAMPLE
Dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Bod tání: –113 °C
Hustota: 0,8505 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008493
CAS číslo: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03253