Tisk…
Dimethyl acetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20002.0025 8.20002.0100
8.20002.0025EA 1720 CZK
8.20002.0025 8.20002.0100
Dimethyl acetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Bod tání: –113 °C
Hustota: 0,8505 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008493
CAS číslo: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03253
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -113 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 63 - 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.3665 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid